Få mere at vide
1-Brom-4-n-propoxybenzen, 98%
Artikelnummer. 11430343
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11430343 5 g 5g
11440343 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11430343 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11462.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 39969-56-7 | C9H11BrO | 215,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39969-56-7
Molekylær formel C9H11BrO
Molekylvægt (g/mol) 215.09
MDL nummer MFCD00156160
InChI nøgle VVPARGBRVKRZJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-n-propoxybromobenzene, 1-bromo-4-propoxylbenzene, 1-bromo-4-n-propoxybenzene, 1-bromo-4-n-propyloxybenzene, p-bromphenyl-n-propylather, acmc-209j9h, 1-bromo-4-propoxy-benzene, 1-4-bromophenoxy propane, 4-bromophenyl propyl ether, 1-bromanyl-4-propoxy-benzene
PubChem CID 2734198
IUPAC navn 1-brom-4-propoxybenzen
SMIL CCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-propoxybenzene
Tæthed 1.356
Kogepunkt 238°C to 240°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Formel vægt 215.1
Procent renhed 98%