Få mere at vide
1-Bromo-4-n-pentylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11437127
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11437127 5 g 5g
11427127 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11437127 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14457.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 51554-95-1 | C11H15Br | 227,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-95-1
Molekylær formel C11H15Br
Molekylvægt (g/mol) 227.145
MDL nummer MFCD00061113
InChI nøgle SGCJPYYTVBHQGE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pentylbromobenzene, 4-bromo-n-pentylbenzene, 1-bromo-4-n-pentylbenzene, 4-n-amylbromobenzene, 4-n-pentylbromobenzene, 1-bromo-4-pentyl-benzene, p-bromopentylbenzene, 4-bromopentylbenzene, 1-amyl-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-pentyl
PubChem CID 2735599
IUPAC navn 1-brom-4-pentylbenzen
SMIL CCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-pentylbenzene
Mængde 5 g
Formel vægt 227.15
Procent renhed 98%