Få mere at vide
1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene, 98%
Artikelnummer. 11420953
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420953 1 g 1g
11430953 5 g 5g
11440953 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420953 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13334.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 96693-05-9 | C14H21BrO | 285.225 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 96693-05-9
Molekylær formel C14H21BrO
Molekylvægt (g/mol) 285.225
MDL nummer MFCD00043445
InChI nøgle UVBFFPZGOOKWNR-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromophenyl octyl ether, 1-bromo-4-octyloxy benzene, 1-bromo-4-octyloxybenzene, 4-n-octyloxybromobenzene, 1-bromo-4-n-octyloxy benzene, 4-bromo-1-octyloxybenzene, 4-octyloxybromobenzene, 4-bromo-octyloxybenzene, 4-bromophenyloctyl ether, 1-4-bromophenoxy octane
PubChem CID 145298
IUPAC navn 1-brom-4-octoxybenzen
SMIL CCCCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(n-octyloxy)benzene
Kogepunkt 135°C to 137°C (0.5 mmHg)
Brydningsindeks 1.518
Mængde 1 g
Formel vægt 285.23
Procent renhed 98%