Få mere at vide
1-Bromo-4-n-octylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11467656
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11467656 1 g 1g
11477656 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11467656 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14676.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51554-93-9 | C14H21Br | 269,226 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-93-9
Molekylær formel C14H21Br
Molekylvægt (g/mol) 269.226
MDL nummer MFCD00038348
InChI nøgle OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
PubChem CID 142854
IUPAC navn 1-brom-4-octylbenzen
SMIL CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-octylbenzene
Mængde 1 g
Formel vægt 269.23
Procent renhed 97%