Få mere at vide
1-Brom-4-n-nonylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11466070
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11466070 1 g 1g
11476070 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11466070 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27042.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 51554-94-0 | C15H23Br | 283,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51554-94-0
Molekylær formel C15H23Br
Molekylvægt (g/mol) 283.25
MDL nummer MFCD00061116
InChI nøgle LVCWOFRWEVUMNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-nonylbenzene, bromononylbenzene, 4-nonylbromobenzene, 4-n-nonylbromobenzene, 4-nonylphenyl bromide, acmc-209kuh, 4-bromo-1-nonylbenzene, 1-bromo-4-nonylbenzene
PubChem CID 12603095
IUPAC navn 1-brom-4-nonylbenzen
SMIL CCCCCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-nonylbenzene
Tæthed 1.115
Kogepunkt 107°C (0.2 mmHg)
Flammepunkt >120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.509
Mængde 1 g
Formel vægt 283.25
Procent renhed 98%