Få mere at vide
1-brom-4-n-hexyloxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11460581
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11460581 5 g 5g
11450581 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460581 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20085.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
CAS: 30752-19-3 | Molekylformel: C12H17BrO | Molekylvægt: 257,171 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30752-19-3
Molekylær formel C12H17BrO
Molekylvægt (g/mol) 257.171
MDL nummer MFCD00173753
InChI nøgle GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
PubChem CID 520492
IUPAC navn 1-brom-4-hexoxybenzen
SMIL CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-hexyloxybenzene
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.524
Mængde 5 g
Formel vægt 257.18
Procent renhed 97%