Få mere at vide
1-Bromo-4-n-hexylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11418456
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418456 5 g 5g
11408456 1 g 1g
11428456 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11418456 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15918.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 23703-22-2 | C12H17Br | 241,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23703-22-2
Molekylær formel C12H17Br
Molekylvægt (g/mol) 241.17
MDL nummer MFCD00061114
InChI nøgle MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
PubChem CID 598186
IUPAC navn 1-brom-4-hexylbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-hexylbenzene
Tæthed 1.179
Kogepunkt 280°C
Flammepunkt >120°C (248°F)
Brydningsindeks 1.5213
Mængde 5 g
Formel vægt 241.17
Procent renhed 97%