Få mere at vide
1-Bromo-4-n-heptylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464923
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11464923 25 g 25g
11444923 1 g 1g
11454923 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11464923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12235.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 76287-49-5
Molekylær formel C13H19Br
Molekylvægt (g/mol) 255.199
MDL nummer MFCD00061115
InChI nøgle YHKMTIJHJWYYAG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-heptylbenzene, 1-4-bromophenyl heptane, 4-heptylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-heptyl, 4-bromo-1-heptylbenzene, 1-bromo-4-heptyl-benzene, acmc-209p2u, 1-bromanyl-4-heptyl-benzene, ksc912e9b
PubChem CID 2775100
IUPAC navn 1-brom-4-heptylbenzen
SMIL CCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-heptylbenzene
Mængde 25 g
Formel vægt 255.2
Procent renhed 97%