Få mere at vide
1-Bromo-4-n-dodecylbenzen, 98%
Artikelnummer. 15415757
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15415757 25 g 25g
15495747 1 g 1g
15405757 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15415757 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32963.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 126930-72-1 | C18H29Br | 325,334 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126930-72-1
Molekylær formel C18H29Br
Molekylvægt (g/mol) 325.334
MDL nummer MFCD00191386
InChI nøgle RFFMRBISTZHCNY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-dodecylbromobenzene, 1-bromo-4-n-dodecylbenzene, benzene, 1-bromo-4-dodecyl, 4-bromododecylbenzene, pubchem22735, acmc-209bby, 1-bromo-4-dodecyl-benzene, ksc494g6d, 4-n-dodecylbromobenzene
PubChem CID 15120506
IUPAC navn 1-brom-4-dodecylbenzen
SMIL CCCCCCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-dodecylbenzene
Tæthed 1.07
Kogepunkt 376 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.5034
Mængde 25 g
Formel vægt 325.33
Procent renhed 98%