Få mere at vide
1-Bromo-4-n-butylbenzen, 98%
Artikelnummer. 11446866
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11446866 100 g 100g
11436866 25 g 25g
11456866 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B23979.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-10-2026
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213,118 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41492-05-1
Molekylær formel C10H13Br
Molekylvægt (g/mol) 213.118
MDL nummer MFCD00040934
InChI nøgle BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
PubChem CID 521059
IUPAC navn 1-brom-4-butylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-n-butylbenzene
Tæthed 1.208
Kogepunkt 242 °C
Flammepunkt 108 °C (226 °F)
Brydningsindeks 1.53
Mængde 100 g
Beilstein 2080263
Formel vægt 213.12
Procent renhed 98%