Få mere at vide
1-Brom-4-isopropylbenzen, 97%
Artikelnummer. 11461003
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461003 5 g 5g
11359409 10 g 10g
11369409 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461003 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13370.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 586-61-8 | C9H11Br | 199,09 g/mol
Det anvendes som mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes som et mellemprodukt for farmaceutiske produkter.
Opløselighed Uopløseligt
i vand
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 586-61-8
Molekylær formel C9H11Br
Molekylvægt (g/mol) 199.09
MDL nummer MFCD00039159
InChI nøgle MOZHUOIQYVYEPN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-isopropylbenzene, 4-bromocumene, 4-bromoisopropylbenzene, p-bromocumene, 4-isopropylbromobenzene, benzene, 1-bromo-4-1-methylethyl, p-bromoisopropylbenzene, 2-p-bromophenyl propane, cumene, p-bromo, 2-4-bromophenyl propane
PubChem CID 11462
IUPAC navn 1-brom-4-propan-2-ylbenzen
SMIL CC(C)C1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-isopropylbenzene
Smeltepunkt -12 °C
Tæthed 1.315
Kogepunkt 219 °C
Flammepunkt >100 °C (212 °F)
Brydningsindeks 1.536
Mængde 5 g
FN nummer UN3082
Beilstein 1858096
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand
Formel vægt 199.1
Procent renhed 97%