Få mere at vide
1-Brom-4-iodobenzen, 98%
Beskrivelse
Det bruges hovedsageligt som det farmaceutiske OLED-mellemprodukt, som reagens til in situ desilylering og kobling af silylerede alkyner, som substrat i kobberfri Sonogashira-kobling i vandig acetone. Det bruges også til syntese afβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totale synteser af ent-conduramin A og ent-7-deoxypancratistatin (alkaloider).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det bruges hovedsageligt som det farmaceutiske OLED-mellemprodukt, som reagens til in situ desilylering og kobling af silylerede alkyner, som substrat i kobberfri Sonogashira-kobling i vandig acetone. Det bruges også til syntese afβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totale synteser af ent-conduramin A og ent-7-deoxypancratistatin (alkaloider).
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, lys.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-4-iodobenzene |
| Smeltepunkt | 89 °C til 93 °C |
| Kogepunkt | 252 °C |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Lugt | Genkendelig |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1904545 |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 282.91 |
| Vis mere |