Få mere at vide
1-brom-4-iodbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401528
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11401528 10 g 10g
11411528 50 g 50g
11421528 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11401528 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13859.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 589-87-7 | C6H4BrI | 282.906 g/mol
Det bruges hovedsageligt som det farmaceutiske OLED-mellemprodukt, som reagens til in situ desilylering og kobling af silylerede alkyner, som substrat i kobberfri Sonogashira-kobling i vandig acetone. Det bruges også til syntese afβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totale synteser af ent-conduramin A og ent-7-deoxypancratistatin (alkaloider).
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges hovedsageligt som det farmaceutiske OLED-mellemprodukt, som reagens til in situ desilylering og kobling af silylerede alkyner, som substrat i kobberfri Sonogashira-kobling i vandig acetone. Det bruges også til syntese afβ ,β ,dibromostyrener, som startreagens i de totale synteser af ent-conduramin A og ent-7-deoxypancratistatin (alkaloider).
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Opbevares på et køligt, tørt, godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 589-87-7
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.906
MDL nummer MFCD00001051
InChI nøgle UCCUXODGPMAHRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-4-iodo, p-bromoiodobenzene, p-iodobromobenzene, p-bromophenyl iodide, 4-bromo-1-iodobenzene, 1-bromo-4-iodo-benzene, 4-iodobromobenzene, rarechem fh 1g 0a12, p-bromo iodobenzene
PubChem CID 11522
IUPAC navn 1-brom-4-iodbenzen
SMIL C1=CC(=CC=C1Br)I
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-iodobenzene
Smeltepunkt 89°C to 93°C
Kogepunkt 252°C
Analyseprocentområde 98%
Lugt Recognizable
Mængde 10 g
Beilstein 1904545
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 282.91
Procent renhed 98%