Få mere at vide
1-Brom-4-fluorbenzen, 99%
Artikelnummer. 11494723
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11494723 100 g 100g
11404733 500 g 500g
11414733 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11494723 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11630.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    346.27 DKK
    311.65 DKK / 100g
    Spare 34.62 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 460-00-4 | C6H4BrF | 175,00 g/mol
1-Brom-4-fluorbenzen bruges som et mellemprodukt i syntesen af atypiske antipsykotiske midler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-4-fluorbenzen anvendes som et mellemprodukt i syntesen af atypiske antipsykotiske
midler.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,14g/L
).
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 460-00-4
Molekylær formel C6H4BrF
Molekylvægt (g/mol) 175.00
MDL nummer MFCD00000342
InChI nøgle AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-bromofluorobenzene, p-bromofluorobenzene, p-fluorobromobenzene, 4-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro, 4-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-4-bromobenzene, 4-fluoro-1-bromobenzene, p-fluorophenyl bromide, bromo fluorobenzene
PubChem CID 9993
IUPAC navn 1-brom-4-fluorbenzen
SMIL FC1=CC=C(Br)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluorobenzene
Smeltepunkt -16 °C
Tæthed 1.604
Kogepunkt 151 °C til 153 °C
Flammepunkt 60 °C (140 °F)
Lugt Aromatisk
Brydningsindeks 1.527
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 774102
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (0,14 g/L).
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 1-Bromo-4-fluorobenzene