Få mere at vide
1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene, 98+%
Artikelnummer. 11490868
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490868 25 g 25g
11470868 1 g 1g
11480868 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25289.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 202865-72-3 | C6H3BrFI | 300.897 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 202865-72-3
Molekylær formel C6H3BrFI
Molekylvægt (g/mol) 300.897
MDL nummer MFCD00042578
InChI nøgle QDCBSSUCEUMLGC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-fluoroiodobenzene, 4-fluoro-2-iodobromobenzene, 2-iodo-4-fluorobromobenzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo-benzene, benzene, 1-bromo-4-fluoro-2-iodo, 2-bromo-5-fluoro-1-iodobenzene, pubchem3233, acmc-1cljm, ksc493k3j, 1-bromo-2-iodo-4-fluorobenzene
PubChem CID 2773370
IUPAC navn 1-brom-4-fluor-2-iodbenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1F)I)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-fluoro-2-iodobenzene
Tæthed 2.3
Kogepunkt 235°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.63
Mængde 25 g
Følsomhed Light sensitive
Formel vægt 300.9
Procent renhed ≥98%