Få mere at vide
1-Bromo-4-ethylbenzene, 99%
Artikelnummer. 11429923
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11429923 50 g 50g
11419923 10 g 10g
11439923 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11429923 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13013.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1585-07-5 | C8H9Br | 185.064 g/mol
1-Brom-4-ethylbenzen er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-4-ethylbenzen er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Uopløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler. Undgå overdreven varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1585-07-5
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00000111
InChI nøgle URFPRAHGGBYNPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-bromoethylbenzene, benzene, 1-bromo-4-ethyl, 4-ethylbromobenzene, p-ethylbromobenzene, 1-bromo-4-ethyl-benzene, unii-42li8tat6j, 1-ethyl-4-bromobenzene, 4-bromo-1-ethylbenzene, 4-ethyl-1-bromobenzene, 42li8tat6j
PubChem CID 15313
IUPAC navn 1-brom-4-ethylbenzen
SMIL CCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-ethylbenzene
Tæthed 1.341
Kogepunkt 203°C to 204°C
Flammepunkt 63°C (145°F)
Brydningsindeks 1.544
Mængde 50 g
Beilstein 1856989
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 185.06
Procent renhed 99%