Få mere at vide
1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzen, 97%
Artikelnummer. 11395289
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11395289 5 g 5g
11385289 1 g 1g
11305299 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11395289 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20106.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 5905-69-1 | C7H5BrF2O | 223,017 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5905-69-1
Molekylær formel C7H5BrF2O
Molekylvægt (g/mol) 223.017
MDL nummer MFCD00221465
InChI nøgle ORIYZUFTROJBQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-difluoromethoxy benzene, 4-difluoromethoxy bromobenzene, p-difluoromethoxybromobenzene, 1-difluoromethoxy-4-bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-difluoromethoxy, l-bromo-4-difluoromethoxy benzene, pubchem4309, acmc-209m9x, p-difluoro-methoxybromobenzene, ksc495s1h
PubChem CID 2737007
IUPAC navn 1-brom-4-(difluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC=C1OC(F)F)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(difluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.631
Kogepunkt 96°C to 98°C (15 mmHg)
Brydningsindeks 1.501
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 2521410
Formel vægt 223.02
Procent renhed 97%