Få mere at vide
1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene, 98%
Artikelnummer. 11480473
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480473 5 g 5g
11490473 25 g 25g
11369669 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480473 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12635.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 41513-04-6 | C6H3BrClNO2 | 236.449 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41513-04-6
Molekylær formel C6H3BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 236.449
MDL nummer MFCD00024320
InChI nøgle UKTIMFAJRPSNGR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-5-chloronitrobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-nitro, 4-bromo-3-nitrochlorobenzene, 3-chloro-6-bromonitrobenzene, pubchem3593, acmc-209jkn, 1-bromo-4-chloronitrobenzene, ksc490m7r, 2-bromo-5-chloro-nitrobenzene, bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
PubChem CID 2794904
IUPAC navn 1-brom-4-chlor-2-nitrobenzen
SMIL C1=CC(=C(C=C1Cl)[N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-chloro-2-nitrobenzene
Smeltepunkt 68°C to 72°C
Mængde 5 g
Beilstein 1950424
Formel vægt 236.45
Procent renhed 98%