Få mere at vide
1-Brom-4-chloro-2-fluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11434137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11434137 25 g 25g
11424137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19570.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1996-29-8 | C6H3BrClF | 209,44 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1996-29-8
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.44
MDL nummer MFCD00079708
InChI nøgle FPNVMCMDWZNTEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloro-2-fluorobromobenzene, 2-fluoro-4-chlorobromobenzene, 2-bromo-5-chlorofluorobenzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro-benzene, 1-bromo-2-fluoro-4-chlorobenzene, 2-bromo-5-chloro-1-fluorobenzene, benzene, 1-bromo-4-chloro-2-fluoro, pubchem3209, acmc-1bovk, 2-bromo-5-chlorofluorbenzene
PubChem CID 137275
IUPAC navn 1-brom-4-chlor-2-fluorbenzen
SMIL FC1=CC(Cl)=CC=C1Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzene
Tæthed 1.678
Kogepunkt 70 °C til 72 °C (11 mmHg)
Flammepunkt 92 °C (197 °F)
Brydningsindeks 1.554
Mængde 25 g
Beilstein 2081083
Formel vægt 209.45
Procent renhed 98%