Få mere at vide
1-Brom-4-butylbenzen, 97%
Artikelnummer. 10682752 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10682752 10 g Glasflaske 10g
10400283 50 g Glasflaske 50g
10239413 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10682752 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 320440100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 41492-05-1 | C10H13Br | 213,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 41492-05-1
Molekylær formel C10H13Br
Molekylvægt (g/mol) 213.12
MDL nummer MFCD00040934
InChI nøgle BRGVKVZXDWGJBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-n-butylbenzene, 4-bromo-n-butylbenzene, 4-n-butylbromobenzene, 1-4-bromophenyl butane, benzene, 1-bromo-4-butyl, 4-butyl bromobenzene, 4-butyl-bromobenzene, 4-1-butylbromobenzene, 4-butyl phenylbromide, pubchem15109
PubChem CID 521059
IUPAC navn 1-brom-4-butylbenzen
SMIL CCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-butylbenzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2000g/mL
Flammepunkt 108 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4(CH2)3CH3
Brydningsindeks 1,5300 til 1,533
Mængde 10 g
Specifik vægtfylde 1.2
Formel vægt 213.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske