Få mere at vide
1-brom-4-butoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10096804
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10096804 5 g 5g
10140722 10 g 10g
10661663 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10096804 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTB09793DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39969-57-8
Molekylær formel C10H13BrO
Molekylvægt (g/mol) 229.117
MDL nummer MFCD00037100
InChI nøgle BOUVKHWPQNEXTO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 142395
IUPAC navn 1-brom-4-butoxybenzen
SMIL CCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-butoxybenzene
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel BrC6H4O(CH2)3CH3
Mængde 5 g
Synonym p-bromophenyl butyl ether, benzene,1-bromo-4-butoxy, p-butoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-4-butoxy, 4-bromo-1-butoxybenzene, 4-butoxybromobenzene, 4-n-butoxyphenyl bromide, 1-butoxy-4-bromobenzene, 4-bromophenyl butyl ether
Formel vægt 229.12
Procent renhed 97%