Få mere at vide
1-Brom-4-(1,1-difluorethyl)benzen, 95%
Artikelnummer. 10861671 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10861671 5 g Glasflaske 5g
10546040 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10861671 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 432530050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1000994-95-5 | C8H7BrF2 | 221,05 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1000994-95-5
Molekylær formel C8H7BrF2
Molekylvægt (g/mol) 221.05
MDL nummer MFCD11110333
InChI nøgle QXIBKCFAFRHORF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoro-ethyl-benzene, benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl, 4-1,1-difluoroethyl bromobenzene, bromo-4-1,1-difluoroethyl benzene, 1-bromo-4-1,1-difluoroethyl-benzene, 1-4-bromophenyl-1,1-difluoroethane
PubChem CID 45158847
IUPAC navn 1-brom-4-(1,1-difluorethyl)benzen
SMIL CC(C1=CC=C(C=C1)Br)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-4-(1, 1-difluoroethyl)benzene
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Farve Brun
Kogepunkt 80,0 °C til 82,0 °C (10,0 Torr)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 221.05
Procent renhed 95%
Fysisk form Crystalline Powder or Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-4-(1,1-difluoroethyl)benzene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .