Få mere at vide
1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11417887
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417887 25 g 25g
11319519 1 g 1g
11407887 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417887 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16561.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2252-44-0
Molekylær formel C7H4BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 241.007
MDL nummer MFCD00040943
InChI nøgle WVUDHWBCPSXAFN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-trifluoromethoxy benzene, 3-trifluoromethoxy bromobenzene, 3-bromo trifluoromethoxy benzene, m-bromo trifluoromethoxy benzene, 3-bromo-1-trifluoromethoxy benzene, benzene, 1-bromo-3-trifluoromethoxy, 3-bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoroanisole, bromo-3-trifluoromethoxy benzene, buttpark 91\57-27, 1-bromo-3-trifluoromethoxy-benzene
PubChem CID 519964
IUPAC navn 1-brom-3-(trifluormethoxy)benzen
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)OC(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Tæthed 1.62
Kogepunkt 156°C to 158°C
Flammepunkt 62°C (143°F)
Brydningsindeks 1.462
Mængde 25 g
Beilstein 1945938
Formel vægt 241.01
Procent renhed ≥98%