Få mere at vide
1-Bromo-3-n-hexylbenzen, 97+%
Artikelnummer. 11391999
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11391999 25 g 25g
11381999 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11391999 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26063.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 38409-59-5 | C12H17Br | 241,172 g/mol
1-Brom-3-n-hexylbenzen bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-n-hexylbenzen bruges som mellemprodukter i den farmaceutiske industri.
Opløselighed
Uopløseligt i vand. Fuldt blandbar med ethanol, acetone, toluen, methylenchlorid.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i tæt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 38409-59-5
Molekylær formel C12H17Br
Molekylvægt (g/mol) 241.172
MDL nummer MFCD09909567
InChI nøgle HZUVRCRPECDFAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3-n-hexylbenzene, 1-bromo-3-hexyl-benzene, 3-hexylbromobenzene, 3-n-hexyl bromobenzene, #, benzene, 1-bromo-3-hexyl
PubChem CID 563022
IUPAC navn 1-brom-3-hexylbenzen
SMIL CCCCCCC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-n-hexylbenzene
Tæthed 1.179
Kogepunkt 90 °C til 98 °C (5 mmHg)
Flammepunkt >120 °C (248 °F)
Brydningsindeks 1.522
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand. Fuldstændig blandbar med ethanol, acetone, toluen, methylenklorid.
Formel vægt 241.17
Procent renhed ≥97%