Få mere at vide
1-Brom-3-iodobenzen, 98+%
Artikelnummer. 10536061 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10536061 10 mL Glasflaske 10ml
10084623 50 mL Glasflaske 50ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10536061 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249420100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282,91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-18-4
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.91
MDL nummer MFCD00001043
InChI nøgle CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC navn 1-brom-3-iodbenzen
SMIL BrC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9,3 °C
Tæthed 2.2100g/mL
Kogepunkt 120,0 °C (18,0 mmHg)
Flammepunkt >110 °C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4I
Brydningsindeks 1,6590 til 1,6615
Mængde 10 mL
Beilstein 05, 223
Specifik vægtfylde 2.21
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i de fleste almindelige organiske opløsningsmidler
Formel vægt 282.89
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.