Få mere at vide
1-Bromo-3-iodobenzene, 98+%
Artikelnummer. 10084623 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
10 mL
50 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10ml
50ml
Artikelnummer. 10084623
Brand: Thermo Scientific Acros 249420500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282.91 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-18-4
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.91
MDL nummer MFCD00001043
InChI nøgle CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC navn 1-brom-3-iodbenzen
SMIL BrC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-iodobenzene
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -9.3°C
Tæthed 2.2100g/mL
Kogepunkt 120.0°C (18.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H4I
Brydningsindeks 1.6590 to 1.6615
Mængde 50 mL
Beilstein 05, 223
Specifik vægtfylde 2.21
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formel vægt 282.89
Procent renhed 98+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-iodobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.