Få mere at vide
1-Brom-3-iodobenzen, 98%
Artikelnummer. 11474147
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11474147 25 g 25g
11484147 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11474147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19596.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 591-18-4 | C6H4BrI | 282,91 g/mol
1-Brom-3-iodbenzen anvendes til fremstilling af 3'-brom-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl ved at reagere med hex-3-yn. Det bruges også til at fremstille 1-(3'-bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en og 1-(3'-bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroct-1-en. Yderligere er det involveret i fremstillingen af oxygenbundne 1,6-enyner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-Brom-3-iodbenzen anvendes til fremstilling af 3′ -brom-2,3,4,5,6-pentaethyl-biphenyl ved at reagere med hex-3-yn. Det bruges også til at forberede 1-(3′ -bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluordec-1-en og 1-(3)′ -bromphenyl)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluoroct-1-en. Yderligere er det involveret i fremstillingen af oxygenbundne 1,6-enyner.
Opløselighed Ikke blandbar
med vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler, stærke baser og stærke syrer. Opbevares på et køligt sted.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 591-18-4
Molekylær formel C6H4BrI
Molekylvægt (g/mol) 282.91
MDL nummer MFCD00001043
InChI nøgle CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromoiodobenzene, benzene, 1-bromo-3-iodo, m-bromoiodobenzene, 1-bromo-3-iodo-benzene, 3-bromo-1-iodobenzene, attercop-chm at127411, m-bromjodbenzol, 3-iodobromobenzene, 3-bromo iodobenzene
PubChem CID 11561
IUPAC navn 1-brom-3-iodbenzen
SMIL BrC1=CC=CC(I)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-iodobenzene
Smeltepunkt -9°C
Tæthed 2.219
Kogepunkt 252°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Recognizable
Brydningsindeks 1.662
Mængde 25 g
Beilstein 1854384
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 282.91
Procent renhed 98%