Få mere at vide
1-Bromo-3-fluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11474190
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
50g
Artikelnummer. 11474190
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10858.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-06-9
Molekylær formel C6H4BrF
MDL nummer MFCD00000326
InChI nøgle QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC navn 1-brom-3-fluorbenzen
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-fluorobenzene
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.594
Kogepunkt 148°C to 150°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5275
Mængde 100 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1853969
SMIL C1=CC(=CC(=C1)Br)F
Molekylvægt (g/mol) 175
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%