Få mere at vide
1-Bromo-3-fluorobenzene, 99%
Artikelnummer. 11399206
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
50g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11399206 10 g 10g
11464190 25 g 25g
11409842 50 g 50g
11474190 100 g 100g
11419842 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11399206 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A10858.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1073-06-9 | C6H4BrF | 175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-06-9
Molekylær formel C6H4BrF
MDL nummer MFCD00000326
InChI nøgle QDFKKJYEIFBEFC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromofluorobenzene, m-bromofluorobenzene, m-fluorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3-fluoro, 3-bromfluorbenzen, 3-fluorobromobenzene, m-fluorophenyl bromide, 1-fluoro-3-bromobenzene, 3-fluoro bromobenzene, benzene, 1-fluoro-3-bromo
PubChem CID 14082
IUPAC navn 1-brom-3-fluorbenzen
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-fluorobenzene
Smeltepunkt -8°C
Tæthed 1.594
Kogepunkt 148°C to 150°C
Flammepunkt 46°C
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.5275
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1853969
SMIL FC1=CC=CC(Br)=C1
Molekylvægt (g/mol) 175.00
Formel vægt 175.01
Procent renhed 99%