Få mere at vide
1-Brom-3-ethylbenzen, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3-ethylbenzene |
| Tæthed | 1.3493 |
| Kogepunkt | 76 °C til 78 °C (10 mmHg) |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 185.06 |
| Procent renhed | 98% |