Få mere at vide
1-brom-3-ethylbenzen, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10150892
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10150892 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10150892 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. TL00571DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 2725-82-8
Molekylær formel C8H9Br
Molekylvægt (g/mol) 185.064
MDL nummer MFCD00156128
InChI nøgle ZRFJYAZQMFCUIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-bromo-3-ethyl, 3-ethylbromobenzene, 1-bromo-3-ethyl-benzene, 3-bromoethyl benzene, 3ethylbromobenzene, m-bromoethylbenzene, 3-bromo-ethylbenzene, pubchem3771, 1bromo-3-ethylbenzene, 1-bromo-3-ethylbenze
PubChem CID 123170
IUPAC navn 1-brom-3-ethylbenzen
SMIL CCC1=CC(=CC=C1)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-ethylbenzene
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Lineær formel CH3CH2C6H4Br
Mængde 1 g
Formel vægt 185.06
Procent renhed 97%