Få mere at vide
1-brom-3-chlor-5-fluorbenzen, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 13418618 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13418618 25 g 25g
13428618 5 g 5g
13438618 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 13418618 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 448750250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 33863-76-2
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.45
InChI nøgle GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
IUPAC navn 1-brom-3-chlor-5-fluorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Tæthed 1.7200g/mL
Kogepunkt 72 °C (5,0 mmHg)
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3(Cl)F
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 1.72
Formel vægt 209.45
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.