Få mere at vide
1-Brom-3-chlor-5-fluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11457937
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457937 5 g 5g
11467937 25 g 25g
11477937 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11457937 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16597.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 33863-76-2 | C6H3BrClF | 209,442 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 33863-76-2
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.442
MDL nummer MFCD00070747
InChI nøgle GGMDFPMASIXEIR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-5-fluorobromobenzene, 1-bromo3-chloro-5-fluorobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro-benzene, benzene, 1-bromo-3-chloro-5-fluoro, 1,3,5-fluorochlorobromobenzene, pubchem2261, acmc-209i3i, ksc494q7t, 3-chloro-5-fluoro-bromobenzene, 1-bromo-3-chloro-5-flurobenzene
PubChem CID 2736223
IUPAC navn 1-brom-3-chlor-5-fluorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloro-5-fluorobenzene
Tæthed 1.72
Brydningsindeks 1.547
Mængde 5 g
Beilstein 2432912
Formel vægt 209.45
Procent renhed 98%