Få mere at vide
1-Brom-3-klor-2-iodobenzen, 97%
Artikelnummer. 15492679
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492679 1 g 1g
15412689 250 mg 250mg
15402689 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492679 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66020.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 450412-28-9 | C6H3BrClI | 317,35 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 450412-28-9
Molekylær formel C6H3BrClI
Molekylvægt (g/mol) 317.35
MDL nummer MFCD09907935
InChI nøgle GIMVCZMZRZGDTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromo-6-chloroiodobenzene, 1-bromo-2-iodo-3-chlorobenzene, benzene, 1-?bromo-?3-?chloro-?2-?iodo
PubChem CID 10335963
IUPAC navn 1-brom-3-chlor-2-iodbenzen
SMIL ClC1=C(I)C(Br)=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloro-2-iodobenzene
Mængde 1 g
Beilstein 9119447
Følsomhed Lysfølsom
Formel vægt 317.35
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof