Få mere at vide
1-Brom-3-chlor-2-fluorbenzen, 95%
Artikelnummer. 15498168
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15498168 100 g 100g
15488168 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15498168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61622.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-09-2026
CAS: 144584-65-6 | C6H3BrClF | 209,442 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 144584-65-6
Molekylær formel C6H3BrClF
Molekylvægt (g/mol) 209.442
MDL nummer MFCD03412182
InChI nøgle DRNWNTAANHEQMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-2-fluorobromobenzene, 1-bromo-2-fluoro-3-chlorobenzene, 1-bromo-3-chloro-2-fluoro-benzene, pubchem4338, acmc-1c0jw, intermediates-zcf02109, ksc493i6p, benzene,1-bromo-3-chloro-2-fluoro
PubChem CID 3685762
IUPAC navn 1-brom-3-chlor-2-fluorbenzen
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzene
Smeltepunkt 42 °C til 46 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 100 g
Formel vægt 209.44
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof