Få mere at vide
1-brom-3-brommethyl-2-fluorbenzen, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10402750
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402750 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10402750 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00216DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene
CAS 149947-16-0
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C7H5Br2F
Mængde 1 g
Synonym 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluorobenzene, 3-bromo-2-fluorobenzyl bromide, benzene,1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro, acmc-20ahso, intermediates-zcf02146, benzene, 1-bromo-3-bromomethyl-2-fluoro
InChI nøgle MGVHFTWDCYIBDO-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C(=C1)Br)F)CBr
IUPAC navn 1-brom-3-(brommethyl)-2-fluorbenzen
Molekylvægt (g/mol) 267.923
PubChem CID 18989440
Formel vægt 267.92
Procent renhed 97%