Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11914711 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11914711 25 g Glass bottle 25g
11393762 5 g Glass bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11914711 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 437220250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 20469-65-2 | Molecular Formula: C8H9BrO2 | Molecular Weight: 217.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20469-65-2
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD06200685
InChI nøgle KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC navn 1-bromo-3,5-dimethoxybenzene
SMIL COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3, 5-dimethoxybenzene
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 63.6°C to 65.7°C
Farve White to Yellow
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 217.06
Procent renhed 97%
Fysisk form Crystalline Powder or Crystals
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.