Få mere at vide
1-brom-3,5-dimethoxybenzen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461528
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Mængde:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mængde unitSize
15461528 5 g 5g
15471528 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15461528 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55312.06
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
CAS: 20469-65-2 | C8H9BrO2 | 217.06 g/mol
1-Brom-3,5-dimethoxybenzen anvendes som et mellemprodukt i den syntetiske fremstilling af farmaceutiske inhibitorer via krydskoblingsreaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 1-Brom-3,5-dimethoxybenzen anvendes som et mellemprodukt i
den syntetiske fremstilling af farmaceutiske inhibitorer via krydskoblingsreaktioner.
Opløselighed
Opløselig i methanol.
Bemærkninger
Reagerer med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 20469-65-2
Molekylær formel C8H9BrO2
Molekylvægt (g/mol) 217.06
MDL nummer MFCD06200685
InChI nøgle KRWRFIMBWRVMKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dimethoxybromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy, 1,3-dimethoxy-5-bromobenzene, 1-bromo-3,5-dimethoxy-benzene, 1-bromo-3,5-dimethox, 3,5-dimethoxy-bromobenzene, bromo-3,5-dimethoxybenzene, 3,5-dimethoxy bromobenzene, acmc-1cs59, ksc495e7l
PubChem CID 639187
IUPAC navn 1-brom-3,5-dimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(OC)=CC(Br)=C1
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dimethoxybenzene
Smeltepunkt 62°C to 66°C
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Soluble in methanol.
Formel vægt 217.06
Procent renhed 97%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.