Få mere at vide
1-Bromo-3,5-difluorobenzene, 99%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10023080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
2.5 mL
10 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
10ml
2.5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10023080 2.5 mL Glasflaske 2.5ml
10665292 10 mL Glass bottle 10ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 10023080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 249390025
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Denne Thermo Scientific brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-96-1
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.99
MDL nummer MFCD00010305
InChI nøgle JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
IUPAC navn 1-brom-3,5-difluorbenzen
SMIL FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3, 5-difluorobenzene
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -27.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.6760g/mL
Kogepunkt 140.0°C
Flammepunkt 45°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3F2
Brydningsindeks 1.4980 to 1.5000
Mængde 2.5 mL
Beilstein 05, 679
Specifik vægtfylde 1.676
Opløselighedsinformation Solubility in water: 0.238g/L (20°C)
Formel vægt 192.99
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.