Få mere at vide
1-Brom-3,5-difluorbenzen, 98%
Artikelnummer. 11427966
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
100 g
250 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
250g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427966 5 g 5g
11404200 10 g 10g
11437966 25 g 25g
11447966 100 g 100g
11414200 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11427966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14053.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 461-96-1 | C6H3BrF2 | 192,99 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 461-96-1
Molekylær formel C6H3BrF2
Molekylvægt (g/mol) 192.99
MDL nummer MFCD00010305
InChI nøgle JHLKSIOJYMGSMB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-difluorobromobenzene, 1-bromo-3,5-difluoro-benzene, 1-bromo-3,5-difluoro benzene, benzene, 1-bromo-3,5-difluoro, 3,5-difluoro-bromobenzene, pubchem1042, acmc-1ae0k, 3,5-difluoro bromobenzene, bromo-3,5-difluorobenzene, 3,5-difluorophenyl bromide
PubChem CID 136313
IUPAC navn 1-brom-3,5-difluorbenzen
SMIL FC1=CC(Br)=CC(F)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-difluorobenzene
Smeltepunkt -27°C
Tæthed 1.676
Kogepunkt 140°C to 141°C
Flammepunkt 44°C (111°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1931520
Formel vægt 192.99
Procent renhed 98%