Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dichlorbenzen, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10510532 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10510532 5 g Glasflaske 5g
10397131 25 g Glasflaske 25g
10448862 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10510532 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331900050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 19752-55-7 | Molekylformel: C6H3BrCl2 | Molekylvægt: 225,9 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19752-55-7
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.9
MDL nummer MFCD00000584
InChI nøgle DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC navn 1-brom-3,5-dichlorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3, 5-dichlorobenzene
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 74 °C til 77 °C
Kogepunkt 232 °C
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 225.9
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver