Få mere at vide
1-Bromo-3,5-dichlorobenzene, 97%
Artikelnummer. 11407176
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11407176 5 g 5g
11417176 25 g 25g
11427176 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11407176 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25492.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19752-55-7 | C6H3BrCl2 | 225.894 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19752-55-7
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.894
MDL nummer MFCD00000584
InChI nøgle DZHFFMWJXJBBRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-dichlorobromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-dichloro, 1-bromo-3,5-dichloro-benzene, 3,5-dichloro bromobenzene, 3,5-dichloro-1-bromobenzene, attercop-chm at113311, maybridge1_000881, pubchem3612, acmc-209f1a
PubChem CID 29766
IUPAC navn 1-brom-3,5-dichlorbenzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-dichlorobenzene
Smeltepunkt 73°C to 77°C
Kogepunkt 232°C
Mængde 5 g
Beilstein 1931524
Formel vægt 225.91
Procent renhed 97%