Få mere at vide
1-Brom-3,5-bis(trifluoromethyl)benzen, 98 %
Beskrivelse
1,3-bis(trifluormethyl)-5-brombenzen anvendes til fremstilling af tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boration, der fungerer som en stabiliserende modion for elektrofile organiske og organometalliske kationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
1,3-bis(trifluormethyl)-5-brombenzen bruges til at fremstille tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boration, der fungerer som en stabiliserende modion for elektrofile organiske og organometalliske kationer.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene |
| Smeltepunkt | -16 °C |
| Tæthed | 1.698 |
| Kogepunkt | 152 °C til 155 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Brydningsindeks | 1.427 |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 2123669 |
| Opløselighedsinformation | Ublandelig med vand. |
| Formel vægt | 293.01 |
| Vis mere |