Få mere at vide
1-Brom-3,5-bis(trifluoromethyl)benzen, 98 %
Artikelnummer. 11459453
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11459453 10 g 10g
11469453 50 g 50g
11479453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11459453 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12337.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 328-70-1 | C8H3BrF6 | 293,006 g/mol
1,3-bis(trifluormethyl)-5-brombenzen anvendes til fremstilling af tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boration, der fungerer som en stabiliserende modion for elektrofile organiske og organometalliske kationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1,3-bis(trifluormethyl)-5-brombenzen bruges til at fremstille tetrakis[3,5-bis(trifluormethyl)phenyl]boration, der fungerer som en stabiliserende modion for elektrofile organiske og organometalliske kationer.
Opløselighed Ikke blandbar med vand
.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 328-70-1
Molekylær formel C8H3BrF6
Molekylvægt (g/mol) 293.006
MDL nummer MFCD00000381
InChI nøgle CSVCVIHEBDJTCJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,5-bis trifluoromethyl bromobenzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl benzene, 1,3-bis trifluoromethyl-5-bromobenzene, mbt-br, 3,5-di trifluoromethyl bromobenzene, 3,5-bis trifluoromethyl-1-bromobenzene, 3,5-bis-trifluoromethylbromobenzene, benzene, 1-bromo-3,5-bis trifluoromethyl, 3,5-bis trifluoromethyl phenyl bromide, 1-bromo-3,5-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 67602
IUPAC navn 1-brom-3,5-bis(trifluormethyl)benzen
SMIL C1=C(C=C(C=C1C(F)(F)F)Br)C(F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,5-bis (trifluoromethyl)benzene
Smeltepunkt -16 °C
Tæthed 1.698
Kogepunkt 152 °C til 155 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Brydningsindeks 1.427
Mængde 10 g
Beilstein 2123669
Opløselighedsinformation Ublandelig med vand.
Formel vægt 293.01
Procent renhed 98%