Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3, 4-dichlorobenzene |
| Navn note | 98+% |
| CAS min % | 98.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 23,0 °C til 24,0 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 140,0 °C til 142,0 °C (30,0 mmHg) |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98+% |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.