Få mere at vide
1-Brom-3,4-dichlorbenzen, 98+%
Artikelnummer. 10499940 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10499940 25 g Glasflaske 25g
10543221 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10499940 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 269810250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18282-59-2 | C6H3BrCl2 | 225,89 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18282-59-2
Molekylær formel C6H3BrCl2
Molekylvægt (g/mol) 225.89
MDL nummer MFCD00040849
InChI nøgle CFPZDVAZISWERM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4-dichlorobenzene, 3,4-dichlorobromobenzene, benzene, 4-bromo-1,2-dichloro, 3,4-dichlorophenyl bromide, 3,4-dichloro-1-bromobenzene, 4-bromo-1,2-dichloro-benzene, 5-bromdichlorbenzol, pubchem3611, acmc-1btol, 3,4-dichloro-bromobenzene
PubChem CID 29013
IUPAC navn 4-brom-1,2-dichlorbenzen
SMIL ClC1=CC=C(Br)C=C1Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3, 4-dichlorobenzene
Navn note 98+%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 23.0°C to 24.0°C
Farve Gul
Kogepunkt 140.0°C to 142.0°C (30.0 mmHg)
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel BrC6H3Cl2
Brydningsindeks 1.5986 to 1.6006
Mængde 25 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formel vægt 225.91
Procent renhed 98+%
Fysisk form Væske efter smeltning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4-dichlorobenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.