Få mere at vide
1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzen, 97%
Artikelnummer. 15492731 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492731 5 g 5g
15402222 25 g 25g
15412222 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15492731 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 458130050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 2675-79-8 | C9H11BrO3 | 247,09 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2675-79-8
Molekylær formel C9H11BrO3
Molekylvægt (g/mol) 247.09
MDL nummer MFCD00017169
InChI nøgle XAOOZMATJDXDQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-bromo-3,4,5-trimethoxybenzene, 3,4,5-trimethoxybromobenzene, bromotrimethoxybenzene, benzene, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy, 5-bromo-1,2,3-trimethoxy-benzene, pubchem10980, 3,4,5-trimethoxybromoben, ksc490o1d, 3,4,5-trimethoxyphenylbromide, 3,4,5-triemethoxyphenylbromide
PubChem CID 75885
IUPAC navn 5-brom-1,2,3-trimethoxybenzen
SMIL COC1=CC(Br)=CC(OC)=C1OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Smeltepunkt 78,0 °C til 82,0 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Mængde 5 g
Formel vægt 247.09
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Bromo-3,4,5-trimethoxybenzene
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.