Få mere at vide
1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one, Tech., Thermo Scientific™
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one |
| CAS min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Tæthed | 1.3300g/mL |
| Emballage | Amber glass bottle |
| Lineær formel | (CH3)3CCOCH2Br |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 179.06 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Technical |