Få mere at vide
1-Bromo-3,3-dimethylbutan-2-one, Tech., Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 1-Bromo-3, 3-dimethylbutan-2-one |
| CAS min % | 80.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Lineær formel | (CH3)3CCOCH2Br |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 179.06 |
| Procent renhed | Tech. |
| Grad | Technical |