Få mere at vide
1-brom-3,3,3-trifluoracetone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11447137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11447137 100 g 100g
11427137 5 g 5g
11437137 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11447137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14948.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 431-35-6 | C3H2BrF3O | 190.95 g/mol
1-brom-3,3,3-trifluoracetone anvendes til fremstilling af 3-nonylthio-1,1,1-trifluorpropan-2-on og perfluoralkylerede trans-allylalkoholer. Det er involveret i syntesen af cykliske tetrapeptider. Yderligere reagerer det med kaliumenolat af ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat til fremstilling af ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
1-brom-3,3,3-trifluoracetone anvendes til fremstilling af 3-nonylthio-1,1,1-trifluorpropan-2-on og perfluoralkylerede trans-allylalkoholer. Det er involveret i syntesen af cykliske tetrapeptider. Yderligere reagerer det med kaliumenolat af ethyl-4,4,4-trifluoracetoacetat til fremstilling af ethyl-2,4-bis(trifluormethyl)-4-hydroxydihydro-3-furoat.
Opløselighed
Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler og baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 431-35-6
Molekylær formel C3H2BrF3O
Molekylvægt (g/mol) 190.95
MDL nummer MFCD00039237
InChI nøgle ONZQYZKCUHFORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-1,1,1-trifluoroacetone, 1-bromo-3,3,3-trifluoroacetone, bromotrifluoroacetone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoropropanone, 1-bromo-3,3,3-trifluoro-2-propanone, 2-propanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro, 1,1,1-trifluoro-3-bromopropanone, 3-bromo-1,1,1-trifluoro-propan-2-one, bromotrifloroacetone
PubChem CID 79008
IUPAC navn 3-brom-1,1,1-trifluorpropan-2-on
SMIL FC(F)(F)C(=O)CBr
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-Bromo-3,3,3-trifluoroacetone
Smeltepunkt <-80°C
Tæthed 1.822
Kogepunkt 85°C to 87°C
Flammepunkt −2°C (28°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.376
Mængde 100 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1703387
Opløselighedsinformation Immiscible with water.
Formel vægt 190.95
Procent renhed 97%